tetra-Kaliumdiphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
322431-2.5KG 322431-25G 322431-500G
SIAL322431-2.5KGEA 186 EUR InStock
SIAL322431-2.5KG SIAL322431-25G SIAL322431-500G
tetra-Kaliumdiphosphat, Sigma-Aldrich®
tetra-Kaliumdiphosphat
Formel: K₄O₇P₂
Siedepunkt: ∼1500 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1090 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011393
CAS-Nummer: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
Merck Index: 12,07833
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge