Natriumperborat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
372862-100G 372862-500G
SIAL372862-100GEA 93.7 EUR InStock
SIAL372862-100G SIAL372862-500G
Natriumperborat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumperborat Monohydrat
Formel: BH₂NaO₄·1H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149230
CAS-Nummer: 10332-33-9
EINECS: 239-172-9
UN: 3377
ADR: 5.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge