Allyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
446955-25ML 446955-5ML
SIAL446955-25MLEA 143 EUR InStock
SIAL446955-25ML SIAL446955-5ML
Allyltrimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Allyltrimethoxysilan
Formel: H₂CCHCH₂Si(OCH₃)₃
MDL Number: MFCD00053865
CAS-Nummer: 2551-83-9
EINECS: 219-855-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge