1-(2-Bromethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
559318-1G 559318-5G
SIAL559318-1GEA 94.2 EUR InStock
SIAL559318-1G SIAL559318-5G
1-(2-Bromethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Formel: C₁₂H₁₁Br
MDL Number: MFCD00037737
CAS-Nummer: 13686-49-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge