3-(4-Aminophenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560251-1G 560251-5G
SIAL560251-1GEA 30.6 EUR InStock
SIAL560251-1G SIAL560251-5G
3-(4-Aminophenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Aminophenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00017118
CAS-Nummer: 2393-17-1
EINECS: 219-245-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge