4-Brom-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
640441-100G 640441-25G 640441-5G
SIAL640441-100GEA 206 EUR InStock
SIAL640441-100G SIAL640441-25G SIAL640441-5G
4-Brom-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187.04 g/mol
MDL Number: MFCD02660622
CAS-Nummer: 1575-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge