5-Bromthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642517-1G 642517-5G
SIAL642517-1GEA 95.3 EUR InStock
SIAL642517-1G SIAL642517-5G
5-Bromthiazol, Sigma-Aldrich®
5-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
MW: 164.03 g/mol
MDL Number: MFCD07787394
CAS-Nummer: 3034-55-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge