p-Toluidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
89650-100G 89650-500G
SIAL89650-100GEA 82.1 EUR InStock
SIAL89650-100G SIAL89650-500G
p-Toluidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
p-Toluidiniumchlorid
Formel: C₇H₁₀ClN
MW: 143.62 g/mol
Melting Pt: 239…242 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035497
CAS-Nummer: 540-23-8
EINECS: 208-740-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge