4-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A65603-25G A65603-5G
SIALA65603-25GEA 59.6 EUR InStock
SIALA65603-25G SIALA65603-5G
4-(Aminomethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –8 °C
Dichte: 1,0688 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006449
CAS-Nummer: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge