3-Benzoylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B13802-100G B13802-25G
SIALB13802-100GEA 288 EUR InStock
SIALB13802-100G SIALB13802-25G
3-Benzoylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Benzoylpropionsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 114…117 °C
MDL Number: MFCD00002792
CAS-Nummer: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge