Getreideöl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C8267-2.5L C8267-500ML
SIALC8267-2.5LEA 217 EUR InStock
SIALC8267-2.5L SIALC8267-500ML
Getreideöl, Sigma-Aldrich®
Getreideöl
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 0.918 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00130865
CAS-Nummer: 8001-30-7
EINECS: 232-281-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge