Chenodesoxycholsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C9377-100MG C9377-25G C9377-5G
SIALC9377-100MGEA 35.9 EUR InStock
SIALC9377-100MG SIALC9377-25G SIALC9377-5G
Chenodesoxycholsäure, Sigma-Aldrich®
Chenodesoxycholsäure
Formel: C₂₄H₄₀O₄
Melting Pt: 164,85…165.85 °C
Dichte: 1,162 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064142
CAS-Nummer: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge