Ethylphenylpropiolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E45309-25G E45309-5G
SIALE45309-25GEA 163 EUR InStock
SIALE45309-25G SIALE45309-5G
Ethylphenylpropiolat, Sigma-Aldrich®
Ethylphenylpropiolat
Formel: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 260
Melting Pt: 60
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009185
CAS-Nummer: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge