Lävulinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L2009-1KG L2009-250G L2009-50G
SIALL2009-1KGEA 129 EUR InStock
SIALL2009-1KG SIALL2009-250G SIALL2009-50G
Lävulinsäure, Sigma-Aldrich®
Lävulinsäure
Formel: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 26…29 °C
Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138
MDL Number: MFCD00002796
CAS-Nummer: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05492
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge