Oleylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O8880-1G O8880-5G
SIALO8880-1GEA 238 EUR InStock
SIALO8880-1G SIALO8880-5G
Oleylalkohol, Sigma-Aldrich®
Oleylalkohol
Formel: C₁₈H₃₆O
MW: 268.48 g/mol
Siedepunkt: 333
Melting Pt: 13…19 °C
Dichte: 0.85 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002993
CAS-Nummer: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge