p-Phenetidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P14815-100G P14815-500G
SIALP14815-100GEA 50.2 EUR InStock
SIALP14815-100G SIALP14815-500G
p-Phenetidin, Sigma-Aldrich®
p-Phenetidin
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 254
Melting Pt: 4
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 120
MDL Number: MFCD00007865
CAS-Nummer: 156-43-4
EINECS: 205-855-5
UN: 2311
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07373
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge