tetra-Natriumdiphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
P8010-2.5KG P8010-500G
SIALP8010-2.5KGEA 297 EUR InStock
SIALP8010-2.5KG SIALP8010-500G
tetra-Natriumdiphosphat, Sigma-Aldrich®
tetra-Natriumdiphosphat
Formel: Na₄O₇P₂
Melting Pt: 988 °C
Dichte: 2,534 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003513
CAS-Nummer: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 13,09312
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge