Tetramethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T24503-100G T24503-5G
SIALT24503-100GEA 95.4 EUR InStock
SIALT24503-100G SIALT24503-5G
Tetramethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Tetramethylharnstoff
Formel: C₅H₁₂N₂O
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008319
CAS-Nummer: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Merck Index: 12,09368
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge