2-Thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T32409-100G T32409-25G
SIALT32409-100GEA 53.8 EUR InStock
SIALT32409-100G SIALT32409-25G
2-Thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
MW: 112.15 g/mol
Siedepunkt: 198
Dichte: 1.2264 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 78
MDL Number: MFCD00005429
CAS-Nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge