Benzylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W215015-100G-K W215015-1KG-K
SIALW215015-100G-KEA 200 EUR InStock
SIALW215015-100G-K SIALW215015-1KG-K
Benzylpropionat, Sigma-Aldrich®
Benzylpropionat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,029…1.033 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027003
CAS-Nummer: 122-63-4
EINECS: 204-559-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge