Hexylformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W257001-1KG-K W257001-20KG-K W257001-9KG-K
SIALW257001-1KG-KEA 141 EUR InStock
SIALW257001-1KG-K SIALW257001-20KG-K SIALW257001-9KG-K
Hexylformiat, Sigma-Aldrich®
Hexylformiat
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –62,6 °C
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00046146
CAS-Nummer: 629-33-4
EINECS: 211-087-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge