3-(Methylsulfanyl)propanal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W274704-1KG-K W274704-25KG-K W274704-5KG-K
SIALW274704-1KG-KEA 285 EUR InStock
SIALW274704-1KG-K SIALW274704-25KG-K SIALW274704-5KG-K
3-(Methylsulfanyl)propanal, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)propanal
Formel: C₄H₈OS
MW: 104.17 g/mol
Siedepunkt: 165
Melting Pt: –75 °C
Dichte: 1.036 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007022
CAS-Nummer: 3268-49-3
EINECS: 221-882-5
UN: 2785
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge