(±)-γ-Valerolacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W310301-10KG-K W310301-1KG-K W310301-5KG-K
SIALW310301-10KG-KEA 1050 EUR InStock
SIALW310301-10KG-K SIALW310301-1KG-K SIALW310301-5KG-K
(±)-γ-Valerolacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Valerolacton
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 207
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005400
CAS-Nummer: 108-29-2
EINECS: 203-569-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge