trans-3-Hexensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W317004-100G-K W317004-1KG-K
SIALW317004-100G-KEA 148 EUR InStock
SIALW317004-100G-K SIALW317004-1KG-K
trans-3-Hexensäure, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 14 °C
Dichte: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002786
CAS-Nummer: 1577-18-0
EINECS: 216-417-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge