3-(Methylthio)propylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W331201-100G-K W331201-1KG-K W331201-25G-K
SIALW331201-100G-KEA 180 EUR InStock
SIALW331201-100G-K SIALW331201-1KG-K SIALW331201-25G-K
3-(Methylthio)propylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)propylisothiocyanat
Formel: C₅H₉NS₂
MDL Number: MFCD00209521
CAS-Nummer: 505-79-3
EINECS: 208-020-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge