2-Methylbutylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W350605-1KG-K W350605-4KG-K W350605-9KG-K
SIALW350605-1KG-KEA 160 EUR InStock
SIALW350605-1KG-K SIALW350605-4KG-K SIALW350605-9KG-K
2-Methylbutylisovalerat, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutylisovalerat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
CAS-Nummer: 2445-77-4
EINECS: 219-496-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge