Bis(diethylamino)dimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS01550.10 SILS01550.25 SILS01550.50
SILNSILS01550.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS01550.10 SILNSILS01550.25 SILNSILS01550.50
Bis(diethylamino)dimethylsilan
Bis(diethylamino)dimethylsilan
Formel: C₁₀H₂₆N₂Si
MDL Number: MFCD00039879
CAS-Nummer: 4669-59-4
EINECS: 225-116-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge