(3-Chlorpropyl)trichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS04625.25 SILS04625.100
SILNSILS04625.25EA 0 EUR InStock
SILNSILS04625.25 SILNSILS04625.100
(3-Chlorpropyl)trichlorsilan
(3-Chlorpropyl)trichlorsilan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃
Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,359 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013694
CAS-Nummer: 2550-06-3
EINECS: 219-844-8
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge