Cyclopentyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS05350.5 SILS05350.25
SILNSILS05350.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS05350.5 SILNSILS05350.25
Cyclopentyltrichlorsilan
Cyclopentyltrichlorsilan
Formel: C₅H₉Cl₃Si
MW: 203.57 g/mol
Siedepunkt: 58 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.2756 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00236508
CAS-Nummer: 14579-03-4
EINECS: 238-621-6
UN: 2987
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge