Dodecyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS08525.25 SILS08525.100
SILNSILS08525.25EA 0 EUR InStock
SILNSILS08525.25 SILNSILS08525.100
Dodecyltrichlorsilan
Dodecyltrichlorsilan
Formel: C₁₂H₂₅Cl₃Si
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000483
CAS-Nummer: 4484-72-4
EINECS: 224-769-9
UN: 1771
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge