Octyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS12750.25 SILS12750.100
SILNSILS12750.25EA 0 EUR InStock
SILNSILS12750.25 SILNSILS12750.100
Octyltrichlorsilan
Octyltrichlorsilan
Formel: C₈H₁₇Cl₃Si
MW: 247.67 g/mol
Siedepunkt: 233
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000488
CAS-Nummer: 5283-66-9
EINECS: 226-112-1
UN: 1801
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge