Phenyltrimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS13775.25 SILS13775.100
SILNSILS13775.25EA 0 EUR InStock
SILNSILS13775.25 SILNSILS13775.100
Phenyltrimethylsilan
Phenyltrimethylsilan
Formel: C₉H₁₄Si
MW: 150.3 g/mol
Siedepunkt: 170
Dichte: 0.873 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008271
CAS-Nummer: 768-32-1
EINECS: 212-192-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge