3-(Trimethylsilyl)-1-propanol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS20075.10 SILS20075.25
SILNSILS20075.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS20075.10 SILNSILS20075.25
3-(Trimethylsilyl)-1-propanol
3-(Trimethylsilyl)-1-propanol
Formel: HOH₂CCH₂CH₂Si(CH₃)₃
MW: 132.28 g/mol
Siedepunkt: 111
Dichte: 0.8324 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 2917-47-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge