CryoStor® CS5 Zell-Gefriermedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CryoStor®
STMC07949EA 508 EUR InStock
STMC07949 STMC07953 STMC07933
CryoStor® CS5 Zell-Gefriermedium
Zelleinfriermedien
Frei von tierischen Bestandteilen, definiertes Kryokonservierungsmedium mit 5% DMSO.
  • Gebrauchsfertig
  • Serumfrei und proteinfrei
  • Frei von tierischen Bestandteilen
  • cGMP hergestellt mit Bestandteilen der USP-Klasse/höchster Qualität
  • FDA-Stammdatei
  • Sterilitäts-, Endotoxin- und zellbasierte Qualitätskontrolltests
Maximieren Sie die Zellwiederherstellung und -lebensfähigkeit nach dem Auftauen nach Kryokonservierung bei niedrigen Temperaturen (−80 bis −196 °C) mit dem gebrauchsfertigen CryoStor® CS5. Serumfrei, frei von tierischen Komponenten und cGMP-hergestellt, bietet dieses definierte Medium eine sichere, schützende Umgebung für Zellen und Gewebe während Gefrier- und Auftauprozessen und bei der Lagerung. CryoStor® CS5 ist in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich, wird mit Bestandteilen der USP-Klasse formuliert und enthält 5% DMSO.
Achtung! Bitte beachten: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge