2-(Benzylamino)ethanol 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
105941000 105945000
ACRO105941000EA 29.5 EUR InStock
ACRO105941000 ACRO105945000
2-(Benzylamino)ethanol 96%
2-Benzylaminoethanol
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 153…156 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,06 g/cm³
Flash-Pt: 130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002840
CAS-Nummer: 104-63-2
EINECS: 203-221-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge