Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Phenylethylendiamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

P24152-10G P24152-25G
SIALP24152-10GEA 84.2 EUR InStock
SIALP24152-10G SIALP24152-25G
N-Phenylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-Phenylethylendiamin


Formel: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00008162
CAS-Nummer: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge