N-Phenylethylendiamin 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
130610100 130610500
ACRO130610100EA 55.2 EUR InStock
ACRO130610100 ACRO130610500
N-Phenylethylendiamin 99%
N-Phenylethylendiamin
Formel: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Siedepunkt: 262…264 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,04 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008162
CAS-Nummer: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5855 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge