(4-Fluorphenyl)acetylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009229-1G 009229-5G
FLUO009229-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009229-1G FLUO009229-5G
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid
(4-Fluorphenyl)acetylchlorid
Formel: (C₆H₄F)CH₂COCl
Siedepunkt: 202…204 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00674181
CAS-Nummer: 459-04-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge