N,N'-Dimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
270032-100G 270032-25G
SIAL270032-100GEA 178 EUR InStock
SIAL270032-100G SIAL270032-25G
N,N'-Dimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Dimethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008290
CAS-Nummer: 110-70-3
EINECS: 203-793-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge