Propylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W294004-10KG-K W294004-1KG-K W294004-25KG-K
SIALW294004-10KG-KEA 265 EUR InStock
SIALW294004-10KG-K SIALW294004-1KG-K SIALW294004-25KG-K
Propylenglycol, Sigma-Aldrich®
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 187,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –59 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=b3e782e0a14e3148b7cab3485295f34f604a6118&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge