2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB10450.1 BTB10450.10 BTB10450.50
MAYBBTB10450.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB10450.1 MAYBBTB10450.10 MAYBBTB10450.50
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol
Formel: C₉H₁₂O₃
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 133…134 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (–173 °C)
MDL Number: MFCD00004619
CAS-Nummer: 91-04-3
EINECS: 202-036-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge