2,4-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006020-1G 006020-5G 006020-10G
FLUO006020-1GEA 39.9 EUR InStock
FLUO006020-1G FLUO006020-5G FLUO006020-10G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₆F₆O
MW: 244.14 g/mol
MDL Number: MFCD00042491
CAS-Nummer: 143158-15-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge