Dytek® EP diamine (1,3-Diaminopentan) ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
381675-1L 381675-250ML
SIAL381675-1LEA 310 EUR InStock
SIAL381675-1L SIAL381675-250ML
Dytek® EP diamine (1,3-Diaminopentan) ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,3-Diaminopentane
DYTEK is a registered trademark of Invista North America S.a.r.l.
Formel: C₅H₁₄N₂
Siedepunkt: 164 °C (Lit.)
Melting Pt: –121 °C (Lit.)
Dichte: 0,855 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00134550
CAS-Nummer: 589-37-7
UN: 2734
ADR: 8 (3),I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge