Glutarsäuredinitril ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23663.09 B23663.18
B23663.09EA 33.2 EUR InStock
B23663.09 B23663.18
Glutarsäuredinitril ≥99%
Glutarsäuredinitril
Purity: 99% CAS No.: 544-13-8 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -29° Boiling Point: 286-288° Beilstein Reference: 1738385 Merck Reference: 14,4474 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001970
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Siedepunkt: 286…288 °C
Melting Pt: –29 °C
Dichte: 0.990
Flash-Pt: 112 °C (234 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001970
CAS-Nummer: 544-13-8
EINECS: 208-861-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04487
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge