(±)-2-Brompalmitinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
238422-10G 238422-50G
SIAL238422-10GEA 40.9 EUR InStock
SIAL238422-10G SIAL238422-50G
(±)-2-Brompalmitinsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Brompalmitinsäure
Formel: H₃C(CH₂)₁₃BrCHCOOH
Siedepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53 °C
CAS-Nummer: 18263-25-7
EINECS: 242-137-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge