Eisen(III)citrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F3388-1KG F3388-250G
SIALF3388-1KGEA 274 EUR InStock
SIALF3388-1KG SIALF3388-250G
Eisen(III)citrat, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)citrat
Formel: C₆H₅FeO₇
MW: 244.95 g/mol
CAS-Nummer: 28633-45-6
EINECS: 249-117-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge