3-Amino-4-ethylcapronsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
8T-0051.500 8T-0051.1 8T-0051.5 8T-0051.10
BIOT8T-0051.500EA 0 EUR InStock
BIOT8T-0051.500 BIOT8T-0051.1 BIOT8T-0051.5 BIOT8T-0051.10
3-Amino-4-ethylcapronsäure
3-Amino-4-ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₇NO₂
MDL Number: MFCD01863280
CAS-Nummer: 204191-42-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge