3-Tolylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010853-5G 010853-25G
FLUO010853-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010853-5G FLUO010853-25G
3-Tolylboronsäure
3-Tolylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂
MW: 135.96 g/mol
Melting Pt: 165
MDL Number: MFCD00040198
CAS-Nummer: 17933-03-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge