4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011020-1G 011020-5G
FLUO011020-1GEA 42.9 EUR InStock
FLUO011020-1G FLUO011020-5G
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₈BBrO₂
MW: 214.85
MDL Number: MFCD01318113
CAS-Nummer: 68162-47-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge