5-Fluorcytosin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006215-1G 006215-5G 006215-100G 006215-25G
FLUO006215-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO006215-1G FLUO006215-5G FLUO006215-100G FLUO006215-25G
5-Fluorcytosin
5-Fluorcytosin
Formel: C₄H₄FN₃O
MW: 129.09 g/mol
Siedepunkt: 298
Melting Pt: 165
MDL Number: MFCD00006035
CAS-Nummer: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..